スキップする
D153
(R)(−)-DOI 塩酸塩
≥98% (HPLC), 5-HT2 serotonin receptor agonist, solid
別名:
(−)-1-(2,5-ジメトキシ-4-ヨードフェニル)-2-アミノプロパン 塩酸塩, (−)-2,5-ジメトキシ-4-ヨードアンフェタミン 塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥45,300
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥123,000
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥366,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H16INO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
¥45,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
(R)(−)-DOI 塩酸塩, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]22/D −12.36°, c = 2 in H2O(lit.)
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white
solubility
H2O: ≥20 mg/mL, ethanol: soluble
SMILES string
Cl.COc1cc(C[C@@H](C)N)c(OC)cc1I
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H/t7-;/m1./s1
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-OGFXRTJISA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
強力かつ選択的な5-HT2セロトニンレセプタ-のアゴニストで、血液脳関門を通過します。±-DOI塩酸塩の強力なエナンチオマ-です。
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
D153-VAR: + D153-5MG:4548173996301 + D153-BULK: + D153-25MG:4548173996295 + D153-IP: + D153-100MG:4548173996288
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D153-5MG04061832090320
D153-100MG04061832090306
D153-25MG04061832090313