スキップする
D0890
1,2:3,5-ジ-O-イソプロピリデン-α-D-アピオース
別名:
α-D-アピオースジアセトニド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H18O5
CAS番号:
分子量:
230.26
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)OCC2(COC3OC(C)(C)OC23)O1
InChI
1S/C11H18O5/c1-9(2)13-6-11(16-9)5-12-8-7(11)14-10(3,4)15-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
WGCOBUGUSFKJSL-UHFFFAOYSA-N
Application
Di-O-isopropylidene-α-D-apiose may be used as a reagent for the organic synthesis of conformationally semirigid diacylglycerol (DAG) analogues embedded into five-membered ring lactones.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D0890-5G: + D0890-BULK: + D0890-1G: + D0890-VAR: + D0890-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)