スキップする
D052
GBR 12909 二塩酸塩
≥98% (HPLC), dopamine transportef nhibitor, solid
別名:
1-(2-[ビス(4-フルオロフェニル)メトキシ]エチル)-4-(3-フェニルプロピル)ピペラジン 二塩酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥72,500
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥131,000
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥209,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H32F2N2O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
523.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
¥72,500
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
GBR 12909 二塩酸塩, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(OCCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
InChI key
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
GBR 12909二塩酸塩は、以下においてドーパミントランスポーター(DAT)阻害剤として使用されています:
  • マウス線条体における炎症性サイトカイン上のLPS誘発mRNA発現に対するその効果の研究
  • ゼブラフィッシュ脳における神経伝達物質放出に対するその効果の研究[1]
  • マウス線条体分画におけるDA取り込みアッセイ[2]
Biochem/physiol Actions
GBR 12909は、選択性の高いドーパミン再取り込み阻害剤で、コカインと似た行動的影響を持ちます。
GBR 12909は、コカイン中毒に対して薬物治療的効果を発揮する可能性があります。
Features and Benefits
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のBiogenic Amine Transporters(生体アミン輸送体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
G3545G5793P9246
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ~10 mg/mL at 60 °C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
color
white
color
-
color
white to beige
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GBR 12909 二塩酸塩
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
D052-100MG04061833557754
D052-250MG04061833557761
D052-25MG04061833557778