Merck
C9802
カバーガラス
size 22 mm × 22 mm
別名:
ガラスカバースリップ, 顕微鏡カバーガラス
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
size
22 mm × 22 mm
Application
カバーガラスは、以下の用途に使用されています:
  • 共焦点レーザー走査顕微鏡分析のために組織切片をスライド上にマウントするため
  • オルガノイド調製時に腸組織から過剰な粘液や残留糞便をこすり取るため
  • マイクロインジェクションチャンバーで
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カバーガラス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)