form
lyophilized powder
Quality Segment
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHGA(1113)
Biochem/physiol Actions
カテスタチンペプチドは、前駆体であるクロモグラニンAタンパク質から生じます。カテスタチンは、マスト細胞からのヒスタミン放出を刺激する能力を有するカチオン性の疎水性ペプチドであり、カテコールアミン放出を強力に抑制する作用があります。
Physical form
凍結乾燥品(0.1% TFA水溶液)。
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) | Gene Information human ... CHGA(1113) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility deionized water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| C6249-1MG | 04061826152584 |
| C6249-5MG | 04061832676470 |