スキップする
C4192
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 25 L (6.5 gal), low-density polyethylene
別名:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2210-0065, plastic canister, plastic container
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥34,000
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Material:
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
¥34,000
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C2817C2692C3817
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
15 L (4 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0040
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)