表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥28,700 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H16KN2O4
CAS番号:
分子量:
315.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
製品名
カルボキシ-PTIO カリウム塩,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
>270 °C
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC1(C)N([O])C(c2ccc(cc2)C([O-])=O)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
VYEUQMVIGXFZQU-UHFFFAOYSA-M
General description
2-(4-カルボキシフェニル)-4,4,5,5-テトラメチルイミダゾリン-1-オキシル-3-オキシド(カルボキシ-PTIO)は、主に一酸化窒素(NO)のスカベンジャーと考えられています。
Application
Carboxy-PTIOカリウム塩は、反応混合物中でのヒドロキシルラジカルまたは一酸化窒素の生成を確認し、反応混合物中での一酸化窒素の生成を調べるために使用されています。また、ニューロンに添加して、グルコース/酸素/血清欠乏(GOSD)状態への影響が分析されています(4)。
Biochem/physiol Actions
Carboxy-PTIOは一酸化窒素(NO)と迅速に反応して二酸化窒素(NO2)を生成します。また、in vivoでリポ多糖により刺激される低血圧および内毒素性ショックの予防に使用できます。Carboxy-PTIOは、in vitroでNOによって刺激される血管弛緩もブロックできます。
NOと反応してカルボキシ-PTI 誘導体を形成し、この誘導体がNOシンタ-ゼを阻害します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 100 mg/mL, methanol: soluble (lit.)(lit.), DMSO: soluble (lit.)(lit.) | solubility HEPES Buffer: 0.4 mg/mL | solubility water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| C221-10MG | 04061833475379 |