表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥54,100 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥201,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H27N3O4
CAS番号:
分子量:
409.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(cc1OCC)-c2nc(no2)-c3cccc4C(CCc34)NCCO
InChI
1S/C23H27N3O4/c1-3-28-20-11-8-15(14-21(20)29-4-2)23-25-22(26-30-23)18-7-5-6-17-16(18)9-10-19(17)24-12-13-27/h5-8,11,14,19,24,27H,3-4,9-10,12-13H2,1-2H3
InChI key
NUIKTBLZSPQGCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5442はS1P1(スフィンゴシン1-リン酸レセプター1)に高選択的に作用するインヒビターであり、S1P1依存性の経路をin vitroやin vivoでも完全な効果レベルまで活性化します。
CYM-5442はS1P1(スフィンゴシン1-リン酸レセプター1)に高選択的に作用するインヒビターであり、頭部基に依存したS1P結合のオルソステリック部位とは別の疎水性ポケットを通じ、S1P1依存性の経路をin vitroやin vivoでも完全な効果レベルまで活性化します。これは、FTY720やSEW2871のような他のアゴニストの活性に関与する部位とは異なっています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)