スキップする
B5926
10× RedTaq®PCR反応バッファー
To be used with REDTaq® DNA Polymerase
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1.5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥7,900
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥23,900
この商品について
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
¥7,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid
color
colorless
storage temp.
−20°C
General description
10x REDTaq® PCR Reaction Buffer is a polymerase chain reaction buffer for use with REDTaq® DNA Polymerase (D4309).
Application
10× REDTaq® PCR Reaction Buffer has been used as a component of reaction mix:
  • for PCR detection of virulence genes from Campylobacter jejuni food and clinical isolates in BALB/c mice
  • for PCR detection of virulence genes of Campylobacter coli isolates from infected mice liver[1]
  • for identifying K-ras mutated alleles by PCR-restriction fragment length polymorphism (RFLP) in patients with colorectal carcinoma[2]
Legal Information
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)