スキップする
B4056
Bisindolylmaleimide XI hydrochloride
≥98% (TLC), solid
別名:
Ro 32-0432
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥16,000
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥62,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H28N4O2 · HCl
分子量:
489.01
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
¥16,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)cc3ccc(cc23)C4=C(C(=O)NC4=O)c5cn(C)c6ccccc56
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-10-11-32-20(12-17)13-18-8-9-19(14-24(18)32)25-26(28(34)29-27(25)33)22-16-31(3)23-7-5-4-6-21(22)23;/h4-9,13-14,16-17H,10-12,15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChI key
WMVQGKBSNAIMHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of protein kinase C.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B3931B3306B3681
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90%
assay
≥98% (TLC)
assay
96% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: soluble
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B4056-1MG-PW: + B4056-5MG-PW: + B4056-5MG: + B4056-VAR: + B4056-BULK: + B4056-1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
B4056-1MG04061826121559
B4056-5MG04061832444543