スキップする
B3773
抗ヒトIgG (Fc特異的)−ビオチン抗体, マウスモノクロナール
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
別名:
モノクロナール抗ヒトIgG (Fc特異的)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥25,200
0.5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥96,000
この商品について
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
HP-6017, monoclonal
Application:
ELISA (d)
Citations:
16
¥25,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6017, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
technique(s)
direct ELISA: 1:80,000
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
免疫グロブリンIgGは、ヒト血清に豊富に含まれるタンパク質です。IgGの4つのクラスには、IgG1、IgG2、IgG3、およびIgG4があります。IgG重鎖領域は、ヒト第14染色体にマッピングされます。免疫グロブリンスーパーファミリーには、2つの重鎖(H)と2つの軽鎖(L)から構成される共通の構造があり、ともにジスルフィド結合で保持されています。重鎖には、1つの可変N末端領域と3~4つ(CH1-CH4)の不変C末端領域があります。L鎖は、1つの可変N末端領域と1つの不変C末端領域で構成されています。
Application
この抗体の使用で好成績が得られている用途、ならびに査読を受けた関連論文を以下に示します。
酵素結合抗体免疫吸着アッセイ(論文1件)
マウスで産生されたモノクローナル抗ヒトIgG(Fc特異的)-ビオチン抗体は、1:80,000の使用(ワーキング)希釈率でELISAに適しています。これは、マウス脾細胞の標識(ラベリング)およびフローサイトメトリーによる分析に使用されました。
抗ヒトIgG(Fc特異的)ビオチン抗体、マウスモノクロナールは血漿サンプルの蛍光免疫アッセイに使用されています。
Biochem/physiol Actions
IgG1クラスは最も豊富にみられ、欠乏すると低γグロブリン血症を引き起こします。IgG2が欠乏すると、細菌感染症にかかりやすくなります。IgG3はエフェクター機能を媒介し、IgG4は無症候性感染症と関連しています。パパインによりIgGが消化されて断片抗原結合(Fab)を生成します。IgGはペプシン消化されて、結晶化可能な断片(Fc)を生成します。IgG抗体のFc領域は大きな治療可能性を秘めているため、治療用抗体の開発に利用されています。
IgG抗体サブタイプは、免疫系の血清免疫グロブリンの中で最も豊富に存在します。B細胞によって分泌されて、血液および細胞外液に見出すことができ、細菌、菌類、およびウイルスによって引き起こされる感染症から体を守ります。母親のIgGは、胎盤を通して胎児に受け継がれますが、これは、新生児の感染症に対する免疫防御にとって不可欠です。ビオチンとモノクローナル抗ヒトIgG(Fc特異的)抗体のカップリングにより、アビジンやストレプトアビジンなどのさまざまな標識を結合させることができます。
この抗体は、ヒトIgGのFc部分に特異的であり、すべてのヒトIgGサブクラスに共通のエピトープを認識します。この抗体は、IUIS/WHO研究でFc特異的試薬として採用されました。
Physical form
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B3398B6775B3523
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:80,000
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
technique(s)
direct ELISA: 1:1,000
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
species reactivity
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
B3773-VAR: + B3773-BULK: + B3773-.2ML: + B3773-.5ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. At what concent the 2 ML B3773 Anti-Human IgG (Fc specific)−Biotin antibody, Mouse monoclonal is provided
    1 回答
    1. The IgG concentration of this product is lot-specific and may range from 2.0 - 4.0 mg/mL. This information is reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/b3773#product-documentation
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/237/578/b3773dat.pdf