スキップする
B3635
脳抽出物 ウシ脳由来
Type VII
別名:
Brain Extract from Bovine, Brain Lipids Extract
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
biological source
bovine brain
Quality Segment
type
Type VII
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
Packaging
Sealed ampule.
Preparation Note
A chloroform-methanol (1:2) extract washed with aqueous potassium chloride and precipitated with acetone.
Analysis Note
Contains the major phospholipids and glycolipids normally found in brain tissue.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 脳抽出物 ウシ脳由来
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
B3635-1G04061826656334