スキップする
B2129
L-アスパラギン酸 β-ベンジル エステル
≥98%
別名:
β-ベンジル L-アスパラギン酸, L-アスパラギン酸 4-ベンジルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥45,700
この商品について
化学式:
C6H5CH2OCOCH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
223.23
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-541-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1983183
¥45,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-アスパラギン酸 β-ベンジル エステル,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
225 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c12-9(11(14)15)6-10(13)16-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
VGALFAWDSNRXJK-VIFPVBQESA-N
Application
L-Aspartic acid β-benzyl ester is used in the synthesis of peptides with a 1,4-diazepine-2,5-dione ring structure and in development of block copolymers.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A1057B900311260
Boc-Glu-OBzl
Sigma-Aldrich
B9003
Boc-Glu-OBzl
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (KT)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mp
225 °C
mp
-
mp
95-99 °C
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to faint beige
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
B2129-1G: + B2129-5G: + B2129-VAR: + B2129-BULK: + B2129-25G:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)