スキップする
B2013
1-ブタンスルホン酸ナトリウム
anionic detergent
別名:
1-ブタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥26,800
この商品について
化学式:
CH3(CH2)3SO3Na
CAS番号:
分子量:
160.17
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-201-1
Beilstein/REAXYS Number:
3716662
MDL number:
¥26,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
solid
mol wt
160.17 g/mol
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 1-butanesulfonate is an anionic detergent.
Application
ペプチドおよびタンパク質の分析などのHPLCに使用するイオン会合性試薬です。
Biochem/physiol Actions
Sodium 1-butanesulfonate can be used in the preparation of mobile phase for high performance liquid chromatography-inductively coupled plasma-mass spectrometry (HPLC-ICP-MS).[1]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
22151119022Y0002008
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
-
mol wt
160.17 g/mol
mol wt
-
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hancock, W.S., et al.
Journal of Chromatography A, 11, 291-291 (1978)
Jian Zheng et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 374(2), 348-353 (2002-09-27)
The stability of five selenium compounds, selenate, Se(VI), selenourea, SeUr, trimethylselenonium ion, TMSe(+), selenomethionine, SeMet, and selenoethionine, SeEt, at concentrations from 30-60 micro g L(-1) in a pooled human urine, stored in dark at -20 degrees C, 4 degrees C
Bidlingmeyer, B.A., et al.
Advances in Chromatography, 14, 435-435 (1979)
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
B2013-25G04061835542833