スキップする
B0293
Nunc® MAX-100 Cryostore 保存ボックス
MAX-100 w/ 10 x 10 divider, for cryovial size 1.0-1.8mL, 24/cs
別名:
クリオチューブ保存ボックス, クリオバイアル保存ボックス
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 case
カートの在庫状況を確認する
¥93,400
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Nunc 374187
Feature:
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
Material:
polycarbonate
Packaging:
case of 24, pack of 4
¥93,400
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
polycarbonate
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
packaging
case of 24, pack of 4
manufacturer/tradename
Nunc 374187
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
132x132x52 mm
suitability
suitable for (cryogenic storage)
General description
Nunc® MAX-100 CryoStore保存ボックス
  • MAX-100は1.0および1.8 mLチューブに対応
  • 窒素気相における内側ネジ式チューブには10×10の仕切りを使用
  • 外側ネジ式チューブやCryoFlexに装着されたチューブには9×9の仕切りを使用
Meet the needs of any budget with plastic or cardboard CryoBoxes designed to store cryogenic vials and tubes. Choose from a variety of durable plastic styles with keyed lids and printed location grids, or select economical cardboard/chipboard for short-term storage. The plastic boxes are optimized to fit Nalgene® and Nunc® vials and microcentrifuge tubes best.
Legal Information
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
B4183B0543BR114866
BRAND® storage box Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
BR114866
BRAND® storage box
material
polycarbonate
material
cardboard
material
cardboard
material
polycarbonate
manufacturer/tradename
Nunc 374187
manufacturer/tradename
Nunc 378247
manufacturer/tradename
Nunc 378220
manufacturer/tradename
BRAND 114866
feature
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
feature
Holds 25 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
feature
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
packaging
case of 24, pack of 4
packaging
pack of 24 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 4 ea
size
132x132x52 mm
size
-
size
-
size
132x132x52 mm
suitability
suitable for (cryogenic storage)
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
suitability
suitable for (cryotube/cryovial storage)
suitability
-
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)