スキップする
A9554
Allatostatin IV
≥97% (HPLC)
別名:
Asp-Arg-Leu-Tyr-Ser-Phe-Gly-Leu-NH2
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C45H68N12O12
CAS番号:
分子量:
969.09
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
製品名
Allatostatin IV, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C45H68N12O12/c1-24(2)17-31(38(47)63)52-36(60)22-51-40(65)33(19-26-9-6-5-7-10-26)55-44(69)35(23-58)57-43(68)34(20-27-12-14-28(59)15-13-27)56-42(67)32(18-25(3)4)54-41(66)30(11-8-16-50-45(48)49)53-39(64)29(46)21-37(61)62/h5-7,9-10,12-15,24-25,29-35,58-59H,8,11,16-23,46H2,1-4H3,(H2,47,63)(H,51,65)(H,52,60)(H,53,64)(H,54,66)(H,55,69)(H,56,67)(H,57,68)(H,61,62)(H4,48,49,50)/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-/m0/s1
InChI key
BYSKWCFHMJZUBY-POFDKVPJSA-N
Biochem/physiol Actions
Allatostatin IV, an octapeptide amine, is a member of the allatoregulatory peptide family found in insects which either inhibit (allatostatins) or stimulate (allatotropins) juvenile hormone (JH) synthesis.
Inhibitor of juvenile hormone synthesis in insects.
Other Notes
Sequence highly conserved within the six C-terminal amino acids.
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
A9554-1MG04061826282960