スキップする
A9111
(±)-AMPA 臭化水素酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-α-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチルイソキサゾール-4-プロピオン酸 臭化水素酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥47,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥181,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O4 · HBr
CAS番号:
分子量:
267.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
¥47,100
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to light tan
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.BrH/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI key
KUAHVIUZGLGASU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
(±)-AMPA is a potent excitatory amino acid that interacts selectively with central AMPA/kainate receptors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A0326A6816G019
(S)-AMPA ≥97%
Sigma-Aldrich
A0326
(S)-AMPA
(±)-AMPA solid
Sigma-Aldrich
A6816
(±)-AMPA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
お客様の研究ニーズを満たす、イオンチャネルファミリーグルタミン酸受容体に関連した多数の製品をご用意しています。
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
A9111-5MG04061832071596
A9111-25MG04061832088747