スキップする
A5044
モノクロナール抗α-アクチニン マウス宿主抗体
clone BM-75.2, ascites fluid
別名:
Anti-BDPLT15
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 μL
カートの在庫状況を確認する
¥82,600
0.2 mL
カートの在庫状況を確認する
¥109,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BM-75.2, monoclonal
Application:
ARR, IF, WB
Citations:
133
¥82,600
カートの在庫状況を確認する
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZMS1172をお試しください
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BM-75.2, monoclonal
mol wt
antigen 100 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, bovine, human, chicken
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured chicken fibroblasts, microarray: suitable, western blot: suitable
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACTN1(87)
mouse ... Actn1(109711)
General description
α-アクチニンは、筋細胞と非筋細胞のいずれにも存在する、100 kDaのアクチン結合タンパク質です。α-アクチニンは、平滑筋の場合は組織特有の緻密体や緻密斑で検出され、一方で正常な骨格筋では筋サルコメアを区切っているZ板に付着しています。モノクローナル抗α-アクチニン抗体は、α-アクチニンの膜繋留部位および免疫化学的同定を研究するイムノブロッティングで使用されます。また、培養細胞および組織におけるα-アクチニンの局在性を研究する免疫蛍光法でも使用されます。マウス抗αアクチニン抗体はニワトリ線維芽細胞と特異的に反応します。また、本製品はマウスおよびヒト細胞に対しても反応性を示します。
α-アクチニンをコードする遺伝子は、ヒト染色体11q13.2にマッピングされています。α-アクチニンは、スペクトリンタンパク質スーパーファミリーに属しています。
Immunogen
ウシ乳腺上皮(BMGE)細胞の細胞骨格画分
Application
モノクローナル抗αアクチニン抗体(1:500で希釈)は、ネイティブタンパク質結合アッセイで使用されます。また、本化合物はウェスタンブロット、マイクロアレイ、免疫組織染色、免疫蛍光顕微鏡でも使用されます。
モノクローナル抗αアクチニン抗体(1:500で希釈)は、ネイティブタンパク質結合アッセイで使用されます。また、本化合物はウエスタンブロット、マイクロアレイ、免疫組織化学、免疫蛍光顕微鏡でも使用されます。
新生仔および成獣マウス心臓由来心筋細胞に対し、モノクローナルマウス抗αアクチニン抗体(クローンEA-53)を1:1000で用いることにより、免疫蛍光法を実施しました。
骨格筋組織やアクチンの膜固定部位の研究に使用することができます。
Biochem/physiol Actions
α−アクチニンは筋収縮および細胞骨格を制御します。本化合物は細胞遊走を促進し、アクチンのクロスリンカーとして作用します。α-アクチニン遺伝子における変異は、不均一な肥大型心筋症および若年発症型の心房細動の患者に見られます。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
A2547A7607A5441
clone
BM-75.2, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
clone
CGA7, monoclonal
clone
AC-15, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... ACTN1(87)
mouse ... Actn1(109711)
Gene Information
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
chicken ... ACTA2(423787)
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Gene Information
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
species reactivity
mouse, bovine, human, chicken
species reactivity
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
species reactivity
rat, chicken, mouse, human, monkey
species reactivity
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
A5044-.2ML: + A5044-VAR: + A5044-100UL: + A5044-BULK: + A5044-.5ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)