スキップする
A2103
Anti-γ-Actin (ACTG1) Antibody
rabbit polyclonal
別名:
アクチン検出抗体, ウサギ抗アクチン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 μL
カートの在庫状況を確認する
¥28,000
200 μL
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥109,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, IHC (p), WB
Citations:
226
¥28,000
カートの在庫状況を確認する
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1166をお試しください
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
抗アクチン, N-末端 ウサギ宿主抗体, ~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 42 kDa
species reactivity
frog, rat, mouse, chicken, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured chicken fibroblasts, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL using sections of human appendix, mouse heart, and frog skeletal muscle, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line., western blot: 2-4 ng/mL using whole extract of rat skeletal muscle
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
アクチンは、最も保存されている真核生物タンパク質の1つであり、哺乳動物および鳥類で少なくとも6通りの主要な異なるアイソフォームとして発現します。うち4つのアイソフォームは、筋組織を区別するマーカーであり、そのうちの2つはほぼすべての非筋細胞内に認められます。アクチンのアイソフォームは、全体では90%以上の配列相同性を示しますが、N末端の18残基では50~60%の相同性を示します。アクチンは、球状単量体(Gアクチン)として、また線維状アクチン(Fアクチン)の重合体としてこれらの両方が細胞内に存在しており、さまざまな安定および不安定な構造体の形成に関与しています。細胞核内および細胞膜内にアクチンが存在することが報告されています。
アクチンは、細胞の運動性、分泌、食作用および細胞質分裂を調節する細胞骨格タンパク質です。アクチンのNH2-末端は、抗原として機能する場合があります。この末端は、アクチン相互作用を調節し、ミオシンのようなタンパク質と会合することもできます。
Immunogen
N末端側アクチン9アミノ酸に相当する合成ノナペプチドのKLH結合体。
Application
ウサギで産生された抗アクチン、N末端抗体は、
  • イムノブロッティング
  • 定量的クロマチン免疫沈降(qChIP)に使用されています。
ウサギ抗アクチン、N末端抗体は、ウェスタンブロッティングアッセイに使用できます。本抗体は、培養ニワトリ線維芽細胞を使用した1~2 μg/mLでの免疫細胞染色にも使用できます。さらに、本抗体は、ヒトの虫垂、マウスの心臓、およびカエルの骨格筋の切片を使用して、2~4 μg/mLの濃度で免疫組織染色で使用するのに適しています。
胚性マウス肢組織から生成したたんぱく質溶解物が、アクチンを対照物質としてウェスタンブロットにより解析されました。アクチンは、ウサギ抗アクチンを用いて1:8000で検出されました。ウサギ抗アクチン抗体によって検出されたアクチンが、MCF7細胞溶解産物の対照物質として使用されました。アクチンは42 kDaで検出されました。
Biochem/physiol Actions
アクチンとミオシンは多くのタイプの細胞の構成要素であり、細胞形状の維持、運動、分泌、細胞質流動、食作用、および細胞質分裂など種々の細胞プロセスに関与しています。アクチンのN末端ドメインは、分子の主要な抗原領域であるようにみえます。異なるアイソフォームは同じ細胞内で共存できますが、異なって制御されており、ほとんどの場合、機能的に互いと置き換わることはできません。
Physical form
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム(防腐剤)含有)
Other Notes
アクチン抗体選択ガイドを見るには、www.sigmaaldrich.com/actinにアクセスしてください。
Disclaimer
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4502631SAB4200602SAB1411364
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
UniProt accession no.
P63261
UniProt accession no.
P68032
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P63267
technique(s)
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured chicken fibroblasts, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 2-4 ng/mL using whole extract of rat skeletal muscle, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2-4 μg/mL using sections of human appendix, mouse heart, and frog skeletal muscle, western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
technique(s)
ELISA: 1:10000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunohistochemistry: 1-2 μg/mL using formalin-fixed, paraffin embedded human tongue, indirect ELISA: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)