表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
化学式:
CH6N4 · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
123.12
EC Number:
213-628-7
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES string
NNC(N)=N.NNC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH6N4.H2O4S/c2*2-1(3)5-4;1-5(2,3)4/h2*4H2,(H4,2,3,5);(H2,1,2,3,4)
InChI key
VKGQPUZNCZPZKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
構成型および誘導型NOシンタ-ゼの双方を阻害します。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
A199-VAR: + A199-5G: + A199-BULK:
jan