スキップする
92544
Abberior® FLIP 565, maleimide
for single-molecule switching microscopy (e.g. PALM, STORM, GSDIM)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352111
製品92544は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
solid
concentration
≥50.0% (degree of coupling)
solubility
DMF: 0.25 mg/mL, clear
fluorescence
λex 565 nm; λem 580 nm±5 nm in PBS, pH 7.4
storage temp.
−20°C
General description
Absorption Maximum (off-state) λmax:314 nm (PBS, pH 7.4)
Extinction Coefficient, ε(λmax): 47,000 M-1cm-1 (MeOH)
Fluorescence Maximum, λfl:580 nm (PBS, pH 7.4)
Photoactication Wavelength: 310-380 (one-photon activation)
650-800 (two-photon activation)
Fluorescence Quantum Yield, η: 0.38 (PBS, pH 7.4)
Application
Abberior® FLIP 565 conjugated with secondary antibody has been used for STORM (stochastic optical reconstruction microscopy) imaging of COS-7 and S180 cells.[1][2]
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
92544-1MG-BULK: + 92544-1MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)