スキップする
905
ナフトールAS-Dクロロ酢酸
別名:
3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸-o-トルイジドクロロアセタート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 caps
カートの在庫状況を確認する
¥13,500
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C20H16ClNO3
CAS番号:
分子量:
353.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
¥13,500
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Gelatin capsules contain 20 mg
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N0758N4006N1875
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ナフトールAS-Dクロロ酢酸
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
905-10CAP-S: + 905-BULK-S: + 905-VAR-S: + 905-10CAP-S-PW:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)