スキップする
68321
Atto 390 azide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥72,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C28H41N5O6
分子量:
543.66
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥72,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 380-384 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CC(C)(C)N1CCCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O)C2=C1C=C(OC(C=C3C)=O)C3=C2
InChI
1S/C28H41N5O6/c1-20-16-27(35)39-25-18-24-22(17-23(20)25)21(2)19-28(3,4)33(24)9-5-6-26(34)30-7-10-36-12-14-38-15-13-37-11-8-31-32-29/h16-18,21H,5-15,19H2,1-4H3,(H,30,34)
InChI key
FEBSRHTZZIMYNR-UHFFFAOYSA-N
General description
Atto 390 is a fluorescent label with a coumarin structure. The dye is intended for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are high fluorescence quantum yield, large Stokes-shift, good photostability and low molecular weight.
The azide modification is suitable for reactions with alkyne groups (Huisgen reaction - “Click Chemistry“).
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
68517
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
product line
BioReagent
product line
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)