スキップする
09260
Atto425-ストレプトアビジン
BioReagent, suitable for fluorescence
別名:
ストレプトアビジン-Atto425
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥40,800
この商品について
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥40,800
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
液相と気相の両方で揮発性有機化合物を検出する蛍光結合アッセイの開発に使用されます[1]
Analysis Note
非結合色素は全蛍光の5%以下
Legal Information
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
02744RSTREP-RO49937
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence
fluorescence
λex 437 nm; λem 477 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
H2O: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
water: 10 mg/L (mA405=100)
solubility
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
assay
≥95% (HPCE)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)