スキップする
08599
N-Biotinyl-ethylenediamine トリフルオロアセタート塩
≥96.5% (HPLC)
別名:
N-(2-Aminoethyl)biotinamide トリフルオロアセタート塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥43,200
500 mg
カートの在庫状況を確認する
¥203,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H22N4O2S · C2HF3O2
CAS番号:
分子量:
400.42
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Solubility:
DMSO: soluble, methanol: soluble
¥43,200
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H22N4O2S.C2HF3O2/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18);(H,6,7)/t8-,9-,11-;/m0./s1
InChI key
IVRQHQHWTOYIDN-GRIHUTHFSA-N
Application
様々な基質と結合させ、ビオチン結合蛍光標識によってそれらを同定し、定量するための求核性ビオチン化試薬です。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
56951SML0013W3020
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
08599-100MG: + 08599-BULK: + 08599-VAR: + 08599-500MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)