スキップする
08014
微粒子、磁性、ストレプトアビジン被覆
10 μm particle size, std dev <0.5 μm
別名:
ポリスチレンビーズ、磁性、ストレプトアビジン被覆, ポリスチレンビーズ、磁性、ストレプトアビジンコーティング
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
5 mL
カートの在庫状況を確認する
¥208,000
10 mL
カートの在庫状況を確認する
¥323,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
¥208,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
aqueous solution
Quality Segment
composition
iron oxide, ≥20%
concentration
1% (solids)
particle size
10 μm std dev <0.5 μm
storage temp.
2-8°C
General description
ポリスチレン微粒子として一般に知られているマイクロパーティクルまたはラテックスビーズは、負に荷電したコロイド粒子です。これらの微粒子は制御された条件下でスチレンの重合反応により生成されます。反応の誘導環境が自発的な合体ビーズ形成を誘導します。 ビオチン-ストレプトアビジン系は、解離定数K(d)が4×10(-14)Mのオーダーである、既知の最も強力な非共有結合的生物学的相互作用です[1]。ビーズは磁性を有し、結合を増強するためにストレプトアビジンでコーティングされています。マイクロパーティクルまたはラテックスビーズは、ポリマー粒子と水からなる水溶液として供給されます。589 nmにおけるポリスチレンの屈折率は1.5905であり、486 nmでは1.602です。
超常磁性ポリスチレン粒子
Application
ビオチンと容易に結合し、数種類の検出アッセイに有用です。
マイクロパーティクルまたはラテックスビーズは、以下のような多様な用途に使用されています:
  • 電子顕微鏡法。
  • セルカウンターのキャリブレーション。
  • 特にラテックス凝集試験の免疫診断薬、および
  • 食作用研究。
ストレプトアビジンなどの微粒子は、ビオチンと容易に結合させて、さまざまな検出アッセイで使用できます。
Analysis Note
FITC-ビオチンの結合能力:>300 pmol/mg
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
396894953249664
concentration
1% (solids)
concentration
5% solids
concentration
1% (solids)
concentration
5% solids
particle size
10 μm std dev <0.5 μm
particle size
5 μm std dev <0.5 μm
particle size
1 μm std dev <0.1 μm
particle size
10 μm std dev <0.5 μm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
iron oxide, ≥20%
composition
iron oxide, ≥20%
composition
iron oxide, ≥20%
composition
iron oxide, ≥20%
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
適用法令
08014-10ML: + 08014-5ML:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anders Holmberg et al.
Electrophoresis, 26(3), 501-510 (2005-02-04)
The biotin-streptavidin system is the strongest noncovalent biological interaction known, having a dissociation constant, K(d), in the order of 4x10(-14) M. The strength and specificity of the interaction has led it to be one of the most widely used affinity
Rongrong Huang et al.
Autophagy, 13(10), 1722-1741 (2017-08-09)
Circular RNAs are a subclass of noncoding RNAs in mammalian cells; however, whether these RNAs are involved in the regulation of astrocyte activation is largely unknown. Here, we have shown that the circular RNA HIPK2 (circHIPK2) functions as an endogenous
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
08014-5ML04061838210463
08014-10ML04061838210456
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the concentration of the beads (number/ml)?
    1 回答
    1. The estimated particle concentration is 1.3 x 10^7 per milliliter. This is a calculated value based on the following specifications:
      Polymer density: 1.47 g/cc
      Mean particle diameter: 10 um
      Particle concentration in percentage of aq. suspension: 10 mg/ml (1%).
      役に立ちましたか?
  2. Could you reveal the buffer composition for the buffer that the beads are supplied in?
    1 回答
    1. This product is prepared in water rather than a buffer solution. No surfactant has been added.