スキップする
07028
N-Decanoyl-L-homoserine lactone
≥96% (HPLC)
別名:
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]decanamide, C10-HSL
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥38,900
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C14H25NO3
CAS番号:
分子量:
255.35
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
¥38,900
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
color
white to off-white
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1
InChI key
TZWZKDULKILUPV-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Decanoyl-L-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see[1][2][3][4][5]. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs[3], and a research focus for the prevention of biofilm formation[6][7][8].
Quorum-sensing signal generation[9]
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
537276887351481
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
optical activity
[α]/D -24±3°, c = 0.2 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
W254002-20KG04061838180360
W254002-1KG04061838249005
W254002-SAMPLE04061837515262
H2120-1L04061837380761
W254002-8KG04061838180377
H2120-100ML04061833791769
H2120-2ML04061837380778
H2120-500ML04061833791776
61696-1ML04061832700410
07028-10MG04061838647290
07028-50MG04061832462790