スキップする
04473
2,4-ピリジンジカルボン酸
≥98.0%
別名:
ルチジン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C7H5NO4
CAS番号:
分子量:
167.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-892-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
131631
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-ピリジンジカルボン酸は、in vitroおよび細胞内阻害剤であり、ヒストンリジンデメチラーゼの既知の阻害剤でもあります。2,4-ピリジンジカルボン酸は、ルテニウム(II)錯体がいくつかの腫瘍細胞株にin vitroで抗転移効果を発揮することを決定する研究に使用され、主に細胞接着、遊走、および血管新生に対する効果によって達成されています。2,4-ピリジンジカルボン酸は、エピジェネティクスターゲットのRapidFire質量分析アッセイの最初のレポートを表すアッセイの開発研究に使用されています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8.21052023218.00735
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
assay
-
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98.0% (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-ピリジンジカルボン酸
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
04473-5G: + 04473-BULK: + 04473-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)