スキップする
52002
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥57,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H41NO5
CAS番号:
分子量:
387.55
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NB.21
¥57,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
GFAZJTUXMHGTOC-RTBURBONSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
498535209654253
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marten Szibor et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(2), 148137-148137 (2019-12-12)
Electron transfer from all respiratory chain dehydrogenases of the electron transport chain (ETC) converges at the level of the quinone (Q) pool. The Q redox state is thus a function of electron input (reduction) and output (oxidation) and closely reflects
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
52002-50MG04061834113126
52002-10MG04061834113119