スキップする
PLBC06210
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 3 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 63.5 mm
別名:
再生セルロースメンブレンフィルター、3 kDa NMWCO
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
63.5 mm
Sterility:
non-sterile
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
限外ろ過ディスク 3 kDa NMW, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 63.5 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
63.5 mm
filter diam.
63.5 mm
filtration area
28.7 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
3 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
デバイスの構成:限外ろ過ディスク
フィルターコード: PLBC
フィルタータイプ:限外ろ過
選択したメンブレンを用いてAmicon撹拌式セルを組み立ててください。限外ろ過カットディスクメンブレンとしては、Ultracel再生セルロースおよびBiomaxポリエーテルスルホン(PES)がご利用になれます。さまざまな孔径・直径のメンブレンをご用意しています。
希釈液の濃縮または脱塩にはUltracel 再生セルロースメンブレンが推奨されます。Ultracel メンブレンは親水性で、微細構造は硬く、タンパク質、DNAまたはその他の巨大分子の吸着を最小限に抑えながら、可能な限り高い保持力を保証します。
血清、血漿または順化組織培養培地などのより濃縮されたサンプルをより大量に濃縮または脱塩する場合には、Biomax PESメンブレンが推奨されます。
精密ろ過用DuraporePVDFカットディスクは、直径63.5 mmと75 mmの両方で0.1 µm、0.22 µm、0.45 µmの孔径が利用できます。
特長・利点:
•ディスク直径には以下のとおりです:25、44.5、47、63.5、76、90、150 mm
•Ultracel、Durapore、Biomaxメンブレンのいずれも、お客様の分離要件を満たす多様な孔径をご用意しています
•Amicon攪拌式セルと互換性あり
用途:
濃縮、バッファー交換、脱塩
Application
3 kDa NMWL、Ultracel再生セルロース、直径63.5 mm
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PLBC02510PLBC04310PLBC04710
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
diam.
63.5 mm
diam.
25 mm
diam.
44.5 mm
diam.
47 mm
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
pore size
3 kDa NMWCO
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 限外ろ過ディスク 3 kDa NMW
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
PLBC06210:
jan