スキップする
PHCCCABLE
Scepter USB Cable
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
EP542885028078080BCBR705240
USB cable angled for HandyStep® touch
BR705240
USB cable
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
5428850280, Eppendorf®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
BRAND 705240
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
保管分類
10-13 - German Storage Class 10 to 13
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
PHCCCABLE04053252552175