form
liquid
mol wt
10-200 kDa
packaging
pkg of 500 μL
storage temp.
−20°C
General description
Storage Buffer: 20 mM Tris-phosphate(pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 0.2 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
- Immunoblotting (Western)
- Western Blotting
Other Notes
Legal Information
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
適用法令
Class I Designated Chemical Substances
prtr
試験成績書(COA)
プロトコル
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
メルクのプレミックス溶液とプロトコルでSDS-PAGEゲル調製を簡素化し、正確なタンパク質分離を達成しましょう。
資料
迅速かつ確実なゲルキャスティングとタンパク質分離のためにmPAGE® TurboMixテクノロジーを用いるBis-Tris SDS-PAGEゲルキャスティングキット。
ready-to-useのSDS-PAGEゲルを使ってゲルキャスティングワークフローをわずか3分で刷新しましょう。より迅速、シンプル、安全なゲルキャスティング方法をご覧ください。
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
関連コンテンツ
我々はそれを理解している。ウエスタンはしみ抜きで苦労することがある。そこで、あなたの醜いブロットを私たちと共有し、サプライズを受け取ってください!それが何であるかは言えませんが-それは驚きを台無しにしてしまうからです-ラボの創造性を掻き立てるということを除いては。
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.