スキップする
MMGASKTSK
Milliflex Oasis®内部流路殺菌ガスケットキット
for use with Milliflex Oasis® system
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116129
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
silicone
Quality Segment
packaging
pkg of 5 units
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® system
shipped in
ambient
General description
Milliflex Oasis®内部流路サニタイゼーションガスケットキットはろ過システムの付属品です。Milliflex Oasis®ろ過システムは、高いレベルの生産性、結果の信頼性および規制遵守で、微生物試験プロセスを単純化し安全にするためのソリューションを提供します。本ポンプは、医薬品環境での水質とバイオバーデンの分析のための新世代の真空ポンプです。Milliflex Oasis®サニタイゼーションキットは、ポンプ内部の汚染を除去するために使用されています。要望に応じて、サニタイゼーション用スペアパーツキットでMilliflex Oasis®内部流路サニタイゼーションキットをメンテナンスできます。
Application
MILLIFLEX Oasis®ろ過ポンプは、ビール、ボトル入り飲料水、化粧品のバイオバーデン試験および水質モニタリング、ならびに医薬品の分析に使用されます。
Other Notes
  • ファネルとキットの締め付けに使用するUリング5個
  • キットとポンプの締め付けに使用するOリング5個
Legal Information
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany