サイズを選択してください
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
material
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plate
Quality Level
sterility
non-sterile
usage
Manual
packaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
MultiScreen®
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
HTSフィルタープレート(MSから始まるプレートカタログ番号)
- MultiScreenHTSプレートは、自動ワークステーションでのハイスループット使用のために特別に開発されました。硬い側壁は取扱い性を改善し、バーコードラベルの貼付に十分な表面が提供されています。ウェルはインキュベーションクロストークを避けるために個別に密閉され、下部排水菅はフィルターにアクセスするために取り外せます。フィルタープレートには96および384ウェルのプラットフォームがあり、幅広いメンブレンと樹脂を取り揃えています。
- Millipore’の新しいMultiScreen HTS+Hiフローフィルタープレートの設計により、非特異的結合が減少し、生化学的スクリーニングアッセイに特有のバックグラウンドやシグナル強度のばらつきが軽減されます。
旧型フィルタープレート(MAで始まるプレートカタログ番号)
- オリジナルのマルチウェルデザインは、フィルターをアッセイトレイに浸漬する必要がある多くのアプリケーションで有用です。取り外しが容易なアンダードレインと独自のプレートデザインにより、Elispot、PAMPA、細胞スクリーニング(遊走、浸潤、走化性)などのアッセイや、トップカウント検出のユーザーに理想的です。
付属品–MultiScreenHTS真空マニホールド
-MultiScreenHTS真空マニホールドは、MultiScreenHTSフィルタープレートを操作するために特別に設計されました。この組み合わせにより、最適なろ過特性が得られ、自動化との統合がシームレスに行えます。
Millicellアッセイプレート
- 従来のアッセイプレートのフォーマットに加えて、浮遊細胞および接着細胞株を増殖させアッセイするための細胞培養トレイを組み合わせたフィルタープレートも利用できます。フィルタープレートで増殖した細胞は、従来のプラスチック培養基で増殖した細胞よりも良好に分化させることができるため、よりin vivoに近い培養結果が得られます。このようなフィルタープレートとトレイの組み合わせは、輸送アッセイ、毒性分析、スクリーニングアッセイなどのさまざまな細胞アッセイに使用できます。
Physical form
Legal Information
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) plate | material aluminum (with non-stick, non-abrasion coating) | material aluminum (with non-stick, non-abrasion coating) | material aluminum (with non-stick, non-abrasion coating), aluminum housing |
| manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging pkg of 4 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
試験成績書(COA)
資料
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| MACF09604 | 04053252268311 |