スキップする
MAC133
抗Cas9抗体、クローン7A9
clone 7A9, from mouse
別名:
dCas9
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
7A9, monoclonal
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7A9, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Cas9は、化膿レンサ球菌血清型M1の重要なエンドヌクレアーゼであり、細菌の先天性免疫系の一部、すなわち可動遺伝因子(ウイルス、転移因子、および接合プラスミド)に対する保護を提供するCRISPR(クラスター化して規則的な配置の短い回文配列リピート)適応免疫系です。CRISPRクラスターは、スペーサー、先行可動因子に相補的な配列、および標的侵入核酸を含んでいます。CRISPRクラスターは転写され、さらに処理されてCRISPR RNA(crRNA)になります。II型CRISPR系でpre-crRNAを正しく処理するには、トランスコードされた低分子RNA (tracrRNA)、内因性リボヌクレアーゼ3(rnc)、およびCas9が必要です。続いて、Cas9/crRNA/tracrRNAは、スペーサーに相補的な直鎖状または環状dsDNA標的を、エンドヌクレアーゼ的に切断します。crRNAに相補的ではない標的鎖は、まずエンドヌクレアーゼ的に切断され、さらに3′-5′エキソヌクレアーゼ的にトリミングされます。DNA結合には、タンパク質と両方のRNA種が必要です。Cas9はおそらく、CRISPR反復配列内の短いモチーフ(PAM)を認識して、自己と非自己の区別を支援します。研究者達は、Cas9切断のプログラム可能性と本質的な正確性を利用して、より効率的な組み換えDNA技術を実現したいと考えています。
実測値:約160 kDa
Immunogen
Cas9のN末端ドメイン。
Application
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLを使用、1 µgのMyc-Cas9発現HEK293細胞ライセートでCas9を検出できます。
免疫沈降:代表的なロットは、Flag-Cas9およびMyc-Cas9発現細胞ライセートでCas9を免疫沈降させました(独立したラボが実施)。
抗Cas9抗体、クローン7A9 | MAC133は、Cas9抗体に対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、免疫沈降、免疫細胞染色に使用できます。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
研究のサブカテゴリ
二重標識用吸着処理済み二次抗体
Biochem/physiol Actions
MAC133は、Cas9およびdCas9(ヌクレアーゼ不活性Cas9)の両方を認識します
Physical form
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
HEK293発現Flag-Cas9細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.5 µg/mLで使用、1 µgのHEK293細胞ライセート発現Flag-Cas9でCas9を検出できます。
Other Notes
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SAB4200701MABS1291MABE1668
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
7A9, monoclonal
clone
7A9-3A3, monoclonal
clone
10C11-A12, monoclonal
clone
6G12-H11, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1κ
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein, immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein., immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
MAC133:
jan
文書ライブラリにアクセスする
Guo-Xiang Ruan et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 25(2), 331-341 (2017-01-23)
As the most common subtype of Leber congenital amaurosis (LCA), LCA10 is a severe retinal dystrophy caused by mutations in the CEP290 gene. The most frequent mutation found in patients with LCA10 is a deep intronic mutation in CEP290 that
Brice Lagrange et al.
Nature communications, 9(1), 242-242 (2018-01-18)
Caspase-4/5 in humans and caspase-11 in mice bind hexa-acylated lipid A, the lipid moeity of lipopolysaccharide (LPS), to induce the activation of non-canonical inflammasome. Pathogens such as Francisella novicida express an under-acylated lipid A and escape caspase-11 recognition in mice.
Elif Eren et al.
EMBO reports, 21(11), e50829-e50829 (2020-10-31)
Inflammatory caspase-11 (rodent) and caspases-4/5 (humans) detect the Gram-negative bacterial component LPS within the host cell cytosol, promoting activation of the non-canonical inflammasome. Although non-canonical inflammasome-induced pyroptosis and IL-1-related cytokine release are crucial to mount an efficient immune response against
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
MAC13304055977127034