スキップする
FP2
mPAGE® フリーザーパック
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
別名:
ice pack
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
mPAGE® ミニウェット転写システム(MWTS)用の mPAGE® フリーザーパックです。
mPAGE® ミニウェット転写システム(MWTS)は、mPAGE® 転写バッファーまたは互換性のある転写バッファーを使用して、ミニゲルからPVDFや ニトロセルロースブロッティングメンブレンにタンパク質を電気泳動転写する際に使用するゲルホルダーカセットを 2 個収納することができます。
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
資料
ready-to-useのSDS-PAGEゲルを使ってゲルキャスティングワークフローをわずか3分で刷新しましょう。より迅速、シンプル、安全なゲルキャスティング方法をご覧ください。
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.