スキップする
CC326-2
PhotoHA-IRG、メタクリル化ヒアルロン酸ヒドロゲルキット
Photocrosslinked hyaluronic acid hydrogel (CC326-1 Kit Component 1 & CC326-2 Kit Component 2)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
lyophilized powder
General description
バイオプリンティングを含む3D細胞培養では、細胞がすべての細胞表面のインテグリンと同時に相互作用するようにして、従来の2D細胞培養法では活性化されなかった特定のシグナル伝達経路を活性化できることで、生理学的な細胞モデルを構築できます。ヒドロゲルは、3次元での細胞の培養を可能にする水膨潤性ポリマーであり、細胞の発生、分化、遊走および機能に大きな影響を与えることができます。3Dバイオプリンティングなどの組織工学の新しい分野では、UV光架橋メタクリル化ヒドロゲル生体材料(PEGMA、GelMA、HAMA、colMAなど)を用いて細胞を封入し、印刷可能なバイオインクを製作しています。 ヒアルロン酸は体内で最も豊富なグリコサミノグリカンであり、全身の複数の組織の重要な成分です。ヒアルロン酸は、細胞外マトリックスに豊富に存在する一方で、組織の流体力学、細胞の運動と増殖にも関与し、多くの細胞表面受容体相互作用に加わっています。ヒアルロン酸は二糖類のポリマーであり、それ自体はDグルクロン酸とNアセチルDグルコサミンから構成され、交互のβ-(1→4)およびβ-(1→3)グリコシド結合を介して結合しています。 PhotoHA-IRG、メタクリル化ヒアルロン酸ヒドロゲルキット(CC326:CC326-1、CC326-2)は、精製ヒアルロン酸メタクリル酸塩(HAMA)をベースとしており、光架橋することにより細胞に天然のような 3D 環境を提供します。ヒアルロン酸メタクリル酸塩に加えて、このキットには光重合開始剤である Irgacure 2959 が含まれているため、光架橋実験を簡単に微調整できます(ヒドロゲルの剛性やゲル化速度を変化させるなど)。PhotoHA は、Advanced BioMatrix, Inc.の登録商標です。
Application
光架橋形成は 365 nm の UV 光源を用いて開始されます。
Packaging
1キット
Analysis Note
外観:凍結乾燥粉末無菌性(改変USP):増殖なし移植効率:50-70%pH:6.0-8.0浸透圧:1X PBS中、200-400 mOsmo H20/kg分子量:100 – 150 kDaNMR: 特徴細胞適合性特徴的
Other Notes
CC326-2(-20℃ で保存してください):メタクリル化ヒアルロン酸、1 X 100 mg(CS226448)。
注記:CC326-1またはCC326-2を含む完全なPhotoHA-IRG、メタクリル化ヒアルロン酸ヒドロゲルキット(CC326)は別売りです。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
Still not finding the right product?
保管分類
11 - Combustible Solids
適用法令
CC326-2:
jan