スキップする
ABE44
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys27) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
H3K27me3, Histone H3 (tri methyl K27), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3K27me3
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
DB, ICC, WB, inhibition assay
Citations:
43
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
ヒストンH3は、ヌクレオソームのコア成分です。ヌクレオソームはDNAを包んでクロマチンへと凝縮させ、鋳型としてDNAを必要とする細胞内装置へのDNAアクセシビリティを制限します。これにより、ヒストンは、転写調節、DNA修復、DNA複製、および染色体安定性において中心的な役割を果たしています。DNAアクセシビリティは、ヒストンコードとも呼ばれるヒストンの翻訳後修飾とヌクレオソーム再構築の複雑な組み合わせによって制御されています。ヒストンH3のリジン27のメチル化(H3K27)は、ヘテロクロマチンの形成と転写抑制に関連しています。
約17 kDa
Immunogen
Lys27がメチル化されたヒトヒストンH3に相当する分岐ペプチド
エピトープ:Lys27
Application
研究サブカテゴリー
ヒストン
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3細胞のヒストンH3を検出できます。
ペプチド阻害アッセイ: この抗体により、HeLa細胞抽出物でペプチドが阻害されました。
抗トリメチル化ヒストンH3(Lys27)抗体は、リジン27がトリメチル化されたヒストンH3(H3K27me3)を検出するウサギポリクローナル抗体です。この精製ポリクローナル抗体は、ドットブロッティング(DB)で特異性が確認され、さらにWB、ICC、PIAについて査読専門誌で発表され、検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
Biochem/physiol Actions
この抗体はLys27がメチル化されたヒストンH3を認識します。
幅広い種での交差反応性が予想されています
Physical form
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
HeLa酸抽出物およびリコンビナントヒストンH3においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、10 µgのHeLa酸抽出物中のヒストンH3を検出できます。
コントロール
HeLa酸抽出物およびリコンビナントヒストンH3
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
ABE250ABE328ABE1304
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
または
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
ABE4404053252675270