表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC
Citations:
5
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOX4(50507)
General description
67 kDa、算出
NOX4(NADPHオキシダーゼ4)は、食細胞タイプのオキシダーゼであり、好中球顆粒球における大量の活性酸素種(ROS)の産生とその結果生じる抗菌作用に関与するものと類似しており、腎皮質におけるエリスロポエチンの合成を調節する酸素センサーとして腎臓で機能すると考えられています。
Immunogen
ヒトNOX4のC末端に相当する直鎖ペプチド。
Application
免疫組織染色:希釈倍率1:500および1:50で使用、それぞれ、ヒト腎組織および骨格筋組織のNOX4を検出できます。
免疫組織染色:代表的なロットは、マウス肝組織のNOX4を検出しました(I. Fabregat, IDIBELL, Barcelona, Spain)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、Hep3B細胞のNOX4を検出しました(Esther Bertran, IDIBELL, Barcelona, Spain)。
免疫組織染色:代表的なロットは、野生型Mdr2/p19、またはノックアウトMdr2 ARF、あるいはノックアウトStat3/Mdr2を発現しているマウス肝組織のNOX4を検出しました(Sancho, P. et al. (2012). 7(9):e45285.)。
免疫組織染色:代表的なロットは、マウス肝組織のNOX4を検出しました(I. Fabregat, IDIBELL, Barcelona, Spain)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、Hep3B細胞のNOX4を検出しました(Esther Bertran, IDIBELL, Barcelona, Spain)。
免疫組織染色:代表的なロットは、野生型Mdr2/p19、またはノックアウトMdr2 ARF、あるいはノックアウトStat3/Mdr2を発現しているマウス肝組織のNOX4を検出しました(Sancho, P. et al. (2012). 7(9):e45285.)。
抗NOX4抗体はNADPHオキシダーゼ(phox)を特異的に検出するウサギポリクローナル抗体であり、IHC、ICCでテストされています。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
アポトーシス-追加
Physical form
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
フォーマット:精製
プロテインA精製
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
ヒト腎組織の免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト腎組織のNOX4を検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト腎組織のNOX4を検出できます。
Other Notes
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form culture supernatant | antibody form - | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
ABC459:
jan
試験成績書(COA)
Yung-Chih Chen et al.
Journal of the American Heart Association, 11(1), e022761-e022761 (2022-01-01)
Background Diabetes is known to accelerate atherosclerosis and increase plaque instability. However, there has been a lack of suitable animal models to study the effect of diabetes on plaque instability. We hypothesized that the tandem stenosis mouse model, which reflects
Joaquim Moreno-Càceres et al.
Cell death & disease, 8(10), e3098-e3098 (2017-10-13)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a heterogeneous tumour associated with poor prognostic outcome. Caveolin-1 (CAV1), a membrane protein involved in the formation of caveolae, is frequently overexpressed in HCC. Transforming growth factor-beta (TGF-β) is a pleiotropic cytokine having a dual role
Jin-Ran Chen et al.
JBMR plus, 4(8), e10376-e10376 (2020-08-18)
Estrogen deficiency and aging play critical roles in the pathophysiology of bone as a result of increased oxidative stress. It has been suggested that prevention of NADPH oxidase- (Nox-) dependent accumulation of ROS may be an approach to potentially minimize
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| ABC459 | 04053252929748 |