スキップする
73090BC
GDS PickPen, 1-Magnet
BioControl®, For use with GDS
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥64,100
この商品について
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41115866
¥64,100
カートの在庫状況を確認する
詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
storage condition
room temperature
Quality Segment
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl®, For use with GDS
Application
Immunomagnetic separation (IMS)
Other Notes
One GDS PickPen®
Legal Information
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
71037BC73184BC79144BC
compatibility
BioControl®, For use with GDS
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS PickPen®
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
73090-SIAL04061841805120