スキップする
1.02483
酸化クロム(III)
anhydrous, Technipur®
別名:
クロミア
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Cr2O3
CAS番号:
分子量:
151.99
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
anhydrous
Quality Segment
density
5.22 g/cm3
SMILES string
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
InChI key
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromium(III) oxide (Cr2O3) is an inorganic compound with wide applications in construction materials, heterogeneous catalysis, enamels, green pigments, plastic, and paints. These listed applications are due to its unique properties like high oxidative resistance and melting temperature. Furthermore, a permanent green coloring in cement is achieved by Cr2O3.
Application
選択的酸化に用いることができる新規三元酸化物、CrVMoO7を生成する固体反応に用いられます。。
Chromium(III) oxide can be used:
  • To dope TiO2 nanocrystallites photoanodes applicable in dye-sensitized solar cells.
  • As a bulk mediator in the modification of carbon paste electrodes applicable in nitric oxide sensing.
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 酸化クロム(III)
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
第一種指定化学物質
prtr
文書ライブラリにアクセスする
Original synthesis of chromium (III) oxide nanoparticles
Gibota P and Vidal L
J. Eur. Ceram. Soc., 30(4), 911-915 (2010)
Functional pigments from chromium(III) oxide nanoparticles
Sangeetha S, et al.
Dyes and Pigments, 94(3), 548-552 (2012)
Amperometric Nitric Oxide Sensor Based on Carbon Paste Electrode Modified with Chromium (III) Oxide
Berisha LS, et al.
Sensors & Transducers Journal, 184(1), 159-164 (2015)