スキップする
03-310
生細胞RNA構造分析用In Vivo SHAPE試薬
liquid
別名:
SHAPE 試薬
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Form:
liquid
Storage temp.:
-10 to -25°C
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
生細胞RNA構造分析用In Vivo SHAPE試薬, permits the analysis of RNA structure in living cells
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
2 M
technique(s)
activity assay: suitable (reverse transcriptase)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
特徴および長所
  • すぐに使用できるRNaseフリー溶液
  • 毒性が低いため生細胞への使用が可能
  • 高い細胞透過性によりRNAの迅速な修飾を実現
  • すべてのRNAヌクレオチドと偏りなく反応するため、高分解能マッピングが可能
In Vivo SHAPE試薬は、RNA構造の特定に使用されます。この試薬には、高純度タイプの2-メチルニコチン酸イミダゾリド(NAI)が含まれています。この化合物は、Selective 2’-Hydroxyl Acylation and Primer Extension(SHAPE)によって検出できる2’-O-付加物を、RNAの一本鎖領域で形成します。
SHAPE法に使用される他の試薬とは異なり、NAI–ベースのIn Vivo SHAPE試薬はすぐに細胞に吸収され、また毒性の低い処方となっているため、生細胞への使用に理想的です。In Vivo SHAPE試薬は、SHAPE分析に使用される他の試薬とは異なり、4つのすべてのRNAヌクレオチドと偏りなく反応します。このように毒性が低く、吸収が迅速で、ヌクレオチドの偏りがないことから、さまざまな生物系での高分解能のRNA構造分析が可能となっています。
高次構造体へのフォールディングにより、RNAは生細胞内で機能して、エフェクタータンパク質とともに動的複合体を形成できるようになります。これらの3D構造の予測は困難なため、RNAフォールディングを研究するための数多くのプロービング技術が開発されてきました。
2-メチルニコチン酸イミダゾリド(NAI)などの化合物を含むIn Vivo SHAPE試薬は、2-O-付加物の形成をもたらします。これらの付加物は、一本鎖不対RNA上では速やかに生じ、塩基対(二本鎖)RNA上では緩やかに生じます。修飾されたRNAはその後、プライマー伸長法によって分析できます。修飾されたヌクレオチドは、RNA依存性DNAポリメラーゼによって伸長されないため、修飾部位の検出が可能になります。
Physical form
DMSO中の2M NAI
DMSO溶液中の2M NAI(>97%純度)を含有する0.5 mLバイアル
Preparation Note
自動霜取り機能を備えない冷凍庫に入れ、-20°Cで遮光してNAIを保存してください。適切に(遮光し、過度な凍結・融解サイクルを避けて)保存すれば、本製品は受領日から最長6か月間安定です。
Analysis Note
NAI化合物の純度はHPLCにより試験済み。
Other Notes
DMSO中の2-メチルニコチン酸イミダゾリド(NAI)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
11934317001SCM139T9424
TRI Reagent® For processing tissues, cells cultured in monolayer or cell pellets
Sigma-Aldrich
T9424
TRI Reagent®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
concentration
2 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
03-310:
jan
文書ライブラリにアクセスする
Kevin A Wilkinson et al.
Nature protocols, 1(3), 1610-1616 (2007-04-05)
Selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by primer extension (SHAPE) interrogates local backbone flexibility in RNA at single-nucleotide resolution under diverse solution environments. Flexible RNA nucleotides preferentially sample local conformations that enhance the nucleophilic reactivity of 2'-hydroxyl groups toward electrophiles, such as
Robert C Spitale et al.
Nature chemical biology, 9(1), 18-20 (2012-11-28)
RNA structure has important roles in practically every facet of gene regulation, but the paucity of in vivo structural probes limits current understanding. Here we design, synthesize and demonstrate two new chemical probes that enable selective 2'-hydroxyl acylation analyzed by
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
03-31004055977113631