スキップする
860239
(S)-(−)-Methioninol
98%
別名:
(S)-(−)-2-Amino-4-methylthio-1-butanol, (S)-2-Amino-4-methylmercapto-1-butanol, L-Methioninol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
化学式:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
135.23
MDL number:
EC Number:
220-788-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2231656
assay
98%
form
crystals
optical activity
[α]21/D −12.7°, c = 1.4 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.5216 (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NOS/c1-8-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Danielle V Miller et al.
Microbiology (Reading, England), 164(7), 969-981 (2018-06-08)
The methionine salvage pathway (MSP) is critical for regeneration of S-adenosyl-l-methionine (SAM), a widely used cofactor involved in many essential metabolic reactions. The MSP has been completely elucidated in aerobic organisms, and found to rely on molecular oxygen. Since anaerobic
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
860239-1G04061826701799