Vai a
80948
Solfato di sodio
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
147,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-820-9
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
884 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.1, λ: 230 nm Amax: ≤0.05, λ: 240 nm Amax: ≤0.03, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S564013464-MS9627
Sodium sulfate suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Supelco
80948
Sodium sulfate
Sodium sulfate ≥99.0%, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
S5640
Sodium sulfate
Sodium sulfate ReagentPlus®, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S9627
Sodium sulfate
form
solid
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfato di sodio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Separation and identification of oligonucleotides differing by one base in length using Size Exclusion Chromatography combined with multi-angle light scattering (SEC-MALS) detector.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
S6760-250ML04061837609404
840123999904022536708782
840123050004022536748504
840123010004022536625164
S6760-1L04061837609398
09569-50ML04061838210470
840123100004022536710570
85548-1L04061833025512
85548-250ML04061833025567