Merck
HomeProdottiProduzione farmaceutica e biofarmaceuticaChiarificazione e raccolta del bulk (harvest)
Chiarificazione e raccolta del bulk (harvest)
Tre filtri di chiarificazione cilindrici bianchi ideati per la rimozione di particelle e di microrganismi dai flussi di processo nelle produzioni farmaceutiche e biofarmaceutiche. I filtri si stagliano su uno sfondo blu.
I passaggi di chiarificazione riducono i livelli delle impurezze e dei particolati nel materiale di raccolta del bioreattore, preparandolo per la purificazione a valle. Gli elementi in base a cui scegliere la tecnologia di separazione corretta sono le proprietà del flusso del fluido, la scala di processo su cui si opera e i passaggi del processo a valle.
La nostra selezione di prodotti per la chiarificazione dispone di soluzioni per qualsiasi processo: filtri e supporti, soluzioni per il pretrattamento, attrezzature e sistemi e tutto quanto è necessario per una chiarificazione robusta ed efficiente che garantisca il pieno successo delle vostre operazioni downstream.   
Un sistema di chiarificazione industriale costituito da più unità cilindriche montate su un telaio metallico, completo di manometri e valvole, ideato per processi di filtrazione su larga scala.
Portafiltri e sistemi di chiarificazione
Le nostre strutture portanti e i nostri sistemi modulari per i filtri di profondità monouso sono l’ideale per le operazioni di chiarificazione su scala pilota e su scala di processo; tra essi i moduli filtranti Pod che permettono qualsiasi passaggio di scala senza variazioni di ingombro.
Soluzioni di pretrattamento e filtri di profondità per chiarificazione
Per preparare il materiale raccolto dal bioreattore in vista delle operazioni di cromatografia e di purificazione downstream, i nostri filtri di profondità Millistak+® e Clarisolve® e i nostri polimeri di flocculazione sono la soluzione ideale per la chiarificazione primaria e secondaria nel processo upstream. Al momento opportuno, i prodotti della linea Millistak+® HC e HC Pro possono essere impiegati nelle fasi di purificazione downstream come filtri di trattamento finale.
Una serie di soluzioni di pretrattamento e di filtri di profondità per scopi di chiarificazione, aventi dimensioni differenti e alette blu, progettati per garantire processi di filtrazione efficienti. Rappresentati su sfondo bianco, questi filtri sono essenziali per le fasi di purificazione della produzione biofarmaceutica, garantendo prodotti finali di alta qualità.
Per esplorare altre categorie
Tre filtri di chiarificazione cilindrici bianchi ideati per la rimozione di particelle e di microrganismi dai flussi di processo farmaceutici e biofarmaceutici. I filtri si stagliano su uno sfondo blu.
Prefiltri per chiarificazione
I prefiltri per chiarificazione vengono utilizzati per rimuovere particelle e microrganismi dai flussi di processo farmaceutici e biofarmaceutici. Rimuovendo le impurezze insolubili nelle fasi iniziali del processo, proteggono i passaggi critici downstream.
Per visualizzare i prodotti