Documenti
56865
Supelco
Ammonium trifluoroacetate
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (NT)
Sinonimo/i:
Trifluoroacetic acid ammonium salt
About This Item
Formula condensata:
CF3CO2NH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116004
NACRES:
NB.21
Saggio
99.0-101.0% (NT)
Forma fisica
solid
tecniche
HPLC: suitable
pH
5-6.5
Punto di fusione
123-125 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.04
λ: 280 nm Amax: ≤0.03
λ: 290 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Stringa SMILE
N.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.H3N/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);1H3
YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Specific-Ion Effects Unveil a Route for Modulating Oxidatively Triggered Acid Systems: The research utilizes ammonium trifluoroacetate to explore specific-ion effects in acid systems for reservoir applications. This application is vital for industrial processes, particularly in the optimization of resource extraction technologies (Cairns et al., 2022).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.