Organoide
Organoide sind komplexe Ansammlungen von Zellen, die in einem 3D-Kulturmedium gezüchtet werden und viele der physiologischen und genomischen Merkmale verschiedener Gewebe oder Organe nachbilden. Organoide werden entweder aus embryonalen Stammzellen (ES-Zellen), induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) oder adulten Stammzellen (AS-Zellen) gewonnen und differenzieren sich durch eine Reihe kontrollierbarer Signale in eine Reihe von Zelltypen, die denjenigen ähneln, die in ihren jeweiligen physiologischen Geweben vorkommen.
Sobald die Kultivierungs- und Differenzierungsbedingungen für einen bestimmten Organoidtyp festgelegt sind, können sie von Forschern, die grundlegende Zellkultivierungsmethoden anwenden, reproduzierbar hergestellt werden. In den letzten zehn Jahren gab es eine Vielzahl spannender Fortschritte auf diesem Gebiet, darunter die Erzeugung und Charakterisierung neuer Organoidtypen sowie Anwendungen für diese Organoide zur Förderung der biologischen Grundlagenforschung und zur Entwicklung neuer Therapeutika.
- Organoidanwendungen
- Humane Darm-Organoide von 3dGRO®
- Humanes Lungen-Organoidkultur-System von 3dGRO®
- 3dGRO®-Biobank mit Patienten-abgeleiteten gastrointestinalen Organoiden
- 3dGRO®-Biobank mit Patienten-abgeleiteten Lungen-Organoiden
- 3dGRO®-Biobank mit Patienten-abgeleiteten Organoiden des duktalen Pankreaskarzinoms
Organoidanwendungen
Organoide können wertvolle Instrumente für translationale Studien sein, einschließlich der Entwicklung personalisierter Arzneimittel, bei denen die Kultivierung von In-vitro-Modellen einzelner menschlicher Probanden die Entwicklung von Therapeutika ermöglichen kann, die auf einzelne Patienten zugeschnitten sind.
Aufgrund ihrer Reproduzierbarkeit kann die Charakterisierung genomischer, proteomischer, morphologischer und funktioneller Merkmale von Organoiden, die von verschiedenen Personen (oder von Zellen aus verschiedenen Geweben desselben Patienten) stammen, parallel untersucht werden. Insbesondere bei Organoiden, die zur Untersuchung von Krebserkrankungen verwendet werden (oft als Sphäroide bezeichnet), hat sich gezeigt, dass sie bestimmte Merkmale der Ausgangstumorproben beibehalten. Organoide können in Kombination mit anderen fortschrittlichen Forschungstechniken verwendet werden, wie z. B. mit mikrofluidischen Kultivierungsgeräten wie dem ONIX-Mikrofluidiksystem, um fortschrittliche Organ-on-a-Chip-Modelle zu entwickeln, oder mit Geneditierungs-Tools wie CRISPR, um das Modell weiter zu verfeinern.
Humane Darm-Organoide von 3dGRO®
Humane iPSC-abgeleitete Kolonorganoide, die dazugehörigen Medien und fachkundige, validierte Protokolle sind für Forscher gedacht, die ein kontrollierbares, zugängliches und reproduzierbares Modell des menschlichen Darmepithels benötigen. Diese Organoide bieten die strukturelle Komplexität und die genetische/proteomische Vielfalt, die für natives menschliches Dickdarmgewebe repräsentativ ist. Greifen Sie auf dieses technische Protokoll zu, um mehr über die Differenzierung von iPSC zu Kolonorganoiden zu erfahren, oder um Kolonorganoide zu kaufen.
Humanes Lungenorganoid-Kultursystem von 3dGRO®
Unser aus humanen iPSC abgeleitetes System zur Differenzierung von Lungenorganoiden bietet Forschern ein kontrollierbares, zugängliches und reproduzierbares System zur Kultivierung eines organoiden Modells des menschlichen Lungenepithels. Dieses System ist eine validierte Methode zur Erzeugung eines verzweigten 3D-Atemwegsmodells, das die strukturelle Organisation und zelluläre Heterogenität des menschlichen Lungenepithels einschließlich der Expression von Lungenmarkern widerspiegelt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung von Lungenorganoid-Produkten erhalten Sie hier.
3dGRO®-Biobank mit Patienten-abgeleiteten gastrointestinalen Organoiden
Diese Sammlung hochgradig charakterisierter, kryokonservierter Organoide besteht aus nach ethischen Prinzipien erlangten Patientenproben. Die Biobank umfasst Proben, die aus verschiedenen Regionen des Magen-Darm-Trakts von verschiedenen Spendern stammen, und sowohl gesundes als auch krankes Gewebe repräsentieren. Diese Proben bieten gebrauchsfertige PDO mit optimierten Kulturmedien für Forscher, die die grundlegende Biologie und Entwicklung von Medikamenten für den menschlichen Magen, Dünn- oder Dickdarm untersuchen. Um mehr über diese validierte Sammlung zu erfahren, lesen Sie unseren technischen Artikel hier.
3dGRO®-BIOBANK MIT PATIENTEN-ABGELEITETEN LUNGENORGANOIDEN
Unsere humanen Lungenorganoide von 3dGRO® sind ein ideales Modell für Forscher, die Lungenkrebs und das Ansprechen von Patienten auf Chemotherapien untersuchen. Dieses nach ethischen Prinzipien erlangte authentische Organoid-Portfolio stammt von mehreren Spendern und umfasst Organoidlinien von Adenokarzinomen und Plattenepithelkarzinomen, die aus Xenotransplantaten von Patienten, metastatischen Patientengeweben oder Primärtumoren gewonnen wurden. Diese Sammlung besteht aus gesunden oder erkrankten Organoidlinien verschiedener Geschlechter, Altersgruppen und Mutationsprofilen. Um mehr über diese validierte Sammlung zu erfahren, lesen Sie unseren technischen Artikel hier.
3dGRO®-Biobank mit Patienten-abgeleiteten Organoiden des duktalen Pankreaskarzinoms
Unsere neue Sammlung von pankreatischen PDO von 3dGRO® enthält Pankreaskarzinom-Organoide für die Forschung in Life Sciences und an Krankheitsmodellierungen. Diese Biobank von aus Gewebe gewonnenen Organoiden enthält sehr gut charakterisierte Organoidlinien des duktalen Pankreaskarzinoms (PDAC-Organoide) vom Wildtyp und von PDAC-erkrankten Patienten mit KRAS-Treibermutation. Besuchen Sie unseren technischen Artikel, um mehr über die PDAC-Organoid-Biobank zu erfahren.
Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto.
Sie haben kein Konto?