Merck
Acidi
Flaconi contenenti acidi
Nelle Life Science, che si tratti di analisi complesse, del lavoro quotidiano di laboratorio o della produzione, ogni richiesta è unica: esige soluzioni specifiche ed è regolamentata da normative differenti. Quando si cercano dei prodotti, è necessario considerare le applicazioni a cui sono destinati e le specifiche necessità.  
Per semplificare la ricerca, la nostra vasta gamma di acidi è proposta sotto tre diversi brand, concepiti per applicazioni differenti:   
  • prodotti Supelco® per la chimica analitica
  • materiali Sigma-Aldrich® per il laboratorio e la produzione
  • prodotti SAFC® per lo sviluppo e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica.
Ognuno di questi brand propone un’ampia varietà di formati e di materiali di confezionamento, con pacchetti di documentazione differenziati. Esplora la nostra ampia offerta e scopri i prodotti più adatti per le tue applicazioni. 
Acido fluoridrico 40% Suprapur® Supelco®
Acidi ad elevata purezza per analisi strumentali
Disponiamo di una esauriente gamma di acidi ad elevata purezza LiChropur® per HPLC e LC-MS che consentono di minimizzare il rumore di fondo e la soppressione del segnale. Al fine di soddisfare le aspettative dei nostri clienti, questi acidi sono appositamente testati dal nostro controllo della qualità per l’applicazione cui sono destinati.
I prodotti Suprapur® e Ultrapur® sono stati ideati per soddisfare le esigenze di chi cerca acidi ad elevata purezza per analisi inorganiche in tracce o ultratracce. Sia che tu debba rispettare standard internazionali o normative di sicurezza, sia che ti servano grandi o piccoli quantitativi, tra questi prodotti troverai sicuramente la soluzione ideale. I prodotti e le strutture di controllo della qualità osservano sempre le tue medesime linee guida e normative, e l’assicurazione della qualità è di primaria importanza. Offriamo una selezione di acidi ad elevata purezza appositamente sviluppata per soddisfare le esigenze delle tecniche strumentali più sensibili (ICP-OES, ICP-MS, AAS, ecc.).
Acidi per analisi classiche
Gli acidi per analisi EMSURE® rappresentano la nostra prima qualità per tutte le applicazioni di laboratorio regolamentate e particolarmente esigenti. La maggior parte degli acidi EMSURE® per analisi soddisfa o addirittura supera i requisiti ACS, ISO e/o Reag. Ph Eur. Questi acidi sono caratterizzati dalle migliori e più ampie specifiche di prodotto disponibili al mondo e sono proposti con la più ampia scelta di volumi e materiali di confezionamento, dalle bottiglie in vetro da 25 mL ai barili in PE da 200 L.
Se richiedi prestazioni inferiori, ma una qualità e un’affidabilità comunque di prim'ordine, i nostri acidi per analisi EMPARTA® sono i prodotti più adatti a te. Conformi ai requisiti ACS, si prestano a numerose applicazioni del laboratorio analitico. Ancora, le specifiche dei nostri acidi EMPLURA® coprono i parametri più importanti e sono ideali per applicazioni preparative di laboratorio, per procedure di pulizia e per la produzione.
Per il massimo della sicurezza in laboratorio, abbiamo sviluppato soluzioni di confezionamento innovative, come il flacone Safebreak, una bottiglia di vetro rivestita in PE, e il SafetyCap per reagenti che possono generare un eccesso di pressione nel flacone. Con i nostri acidi per analisi, puoi contare su una qualità orientata all’applicazione, maggiore flessibilità e sicurezza e un eccellente rapporto costo-prestazioni.
Prodotti per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica
In ambito farmaceutico, il mondo normativo è in continua evoluzione. Stare al passo con gli obblighi normativi più recenti, senza perdere di vista la commercializzazione dei propri prodotti, non è sicuramente un compito facile. Poiché la pressione esercitata da generici e biosimilari che si fanno strada nel mercato continua a crescere, diventa sempre più importante concentrarsi su ciò che conta realmente: la qualità e il giusto partner lungo tutto l'iter che porta alla distribuzione del prodotto.
Noi vi supportiamo in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione con servizi che vanno dall’ottimizzazione del processo all’assistenza nelle pratiche regolatorie. La nostra gamma SAFC® di prodotti di elevata qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica è soggetta a rigorose procedure di controllo della qualità ed è prodotta nel rispetto delle linee guida cGMP applicabili.
Parte del programma Emprove®, anche le nostre materie prime sono caratterizzate da un’ampia documentazione che agevola l'approvazione dei prodotti biofarmaceutici e farmaceutici, la piena trasparenza della catena di fornitura e la mitigazione del rischio.
Soluzioni volumetriche per titolazione
Le nostre soluzioni volumetriche Titripur® e i concentrati Titrisol® offrono un'intera gamma di acidi in diverse concentrazioni per quantificare i composti con il metodo della titolazione. Sono prodotti e analizzati nel rispetto di standard di qualità elevata. Le soluzioni Titripur® sono analizzate dal nostro laboratorio accreditato ISO/IEC 17025. Rappresentano un’innovazione in questo settore i nostri prodotti digitali distribuiti in flaconi con etichetta RFID che consente il trasferimento elettronico dei dati senza rischio di errore.