Trasporto e stoccaggio dei fluidi
- Fusti e contenitori in polietilene (PE)
- Contenitori collassabili
- Contenitori in acciaio inossidabile
- Carrelli a ripiani
- Prodotti correlati
I sistemi per lo stoccaggio di liquidi Mobius® mettono a vostra disposizione soluzioni efficienti, ergonomiche e scalabili pronte all’impiego per la gestione dei fluidi nell’ambito di processi monouso. Disponiamo di numerose soluzioni per lo stoccaggio, il trasferimento, la movimentazione e il trasporto dei prodotti, inclusi fusti in polietilene (PE), contenitori in acciaio inossidabile, contenitori collassabili e carrelli a ripiani.
I vantaggi comprendono:
|
|
Risorse correlate
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
Buffer preparation is a critical but often undervalued aspect of biologics production. It involves a significant volume of buffers, with 15 different solutions used on average per process. This document discusses the optimization of in-house buffer preparation and potential considerations for outsourcing, highlighting the potential for a combined approach.
- Tech Brief: Shipping Qualification of Mobius® Large Liquid Transportation
Safe and efficient transportation of large bulk liquid substances, including critical items like sterile water, buffers, and drug products, is essential. We completed an extensive ISTA shipping validation to ensure the safest transportation. When considering transportation for these substances, various factors need to be evaluated for peace of mind.
- Brochure: Single-use Fluid Management: 2D and 3D Assemblies, Filtration, Storage, and Transportation Solutions
Mobius® offers 2D and 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions for fluid management. These solutions include various container options and are designed to reduce errors, minimize risks, and improve efficiency. They provide flexibility, mobility, and support for single-use technologies at different certification levels.
- Tool: mAbsizer™ Calculator
mAb Expression, Purification, and Formulation
Fusti e contenitori in polietilene (PE)
II nostri fusti in polietilene sono concepiti per terreni e soluzioni tampone destinati a processi monouso su scala industriale. Disponibili in formati da 50 L, 100 L e 200 L, questi fusti impilabili, dotati di aperture in alto e in basso, possono contenere sistemi assemblati monouso standard, inclusi quelli con capsule filtranti collegate a set di tubi per impieghi sterili. Per facilitarne la movimentazione, sono disponibili carrelli di sostegno pienamente compatibili.
Contenitori collassabili
Durante la preparazione dei tamponi, il trasporto dei terreni o la formulazione del prodotto finale, i nostri contenitori collassabili garantiscono un facile stoccaggio e permettono di alloggiare in sicurezza recipienti di processo da 100 a 1000 L., Se occorre, possono essere ripiegati e impilati per ottimizzare gli spazi nelle camere bianche più sovraffollate.
Contenitori in acciaio inossidabile
I contenitori in acciaio inossidabile Mobius® rappresentano una soluzione avanzata per l’uso e lo stoccaggio di terreni di coltura, soluzioni tampone e intermedi di processo nella produzione biofarmaceutica. Disponibili in un vasto assortimento di configurazioni standard da 200 a 1500 L, possono accogliere svariati recipienti di processo Mobius® o di altri produttori.
- Grande sportello singolo per agevolare l’accesso e il posizionamento dei recipienti
- Struttura in acciaio inossidabile 304/304L
- Comodo vassoio estraibile
- L’ingegnoso design pieghevole dei contenitori di processo rende superfluo l’intervento dell’operatore o l’assistenza meccanica in fase di riempimento
- Parti monouso realizzate con materiali privi di componenti di origine animale.
- È possibile richiedere cassette in acciaio inossidabile su misura con capienza da 2000 a 3000 L
Carrelli a ripiani
I carrelli a ripiani Mobius® rendono più semplici e sicure la movimentazione e la conservazione delle sacche 2D, proteggendo nel contempo l’integrità delle sacche e il loro prezioso contenuto. Sono carrelli mobili di ingombro ridotto che offrono la massima flessibilità d’uso. Ogni carrello può alloggiare fino a sei contenitori di processo in formato da 10 L, 20 L o 50 L. I carrelli sono dotati di un telaio e sei cestelli estraibili che possono e anche bloccati per agevolare le operazioni di carico e scarico. Una comoda maniglia aiuta l’operatore a inclinare i cestelli per agevolare il drenaggio dei fluidi.