Fotoreattori
I fotoreattori costituiscono una piattaforma multifunzionale che permette di condurre reazioni catalizzate per via fotoredox in maniera affidabile e riproducibile Ogni reattore fotochimico comprende una sorgente luminosa ed un sistema di raffreddamento che mantiene stabili reagenti e prodotti.
I nostri fotoreattori dispongono di soluzioni versatili ed efficaci per reazioni fotochimiche dalla fase di screening a quella di scale-up, con un range di lunghezze d’onda e di soluzioni opzionali che premettono di condurre reazioni fotocatalizzate multiple in parallelo.
- Fotoreattore SynLED Parallel 2.0 – sintesi parallela fotoredox di ultima generazione
- Fotoreattore LightOx PhotoReact 365 – reazioni fotochimiche e fotobiologiche
- Fotoreattore Penn PhD M2 – parametri impostati dall’utente, come: temperatura, intensità luminosa, velocità di ventilazione e agitazione
Inoltre potete esplorare il nostro ampio portfolio di fotocatalizzatori, che comprende, tra gli altri, catalizzatori come gli ioni acridinio o i complessi di iridio o rutenio, fotocatalizzatori a base di complessi metallici attivati da luce visibile e catalizzatori organici senza metalli, per qualsiasi esigenza nell’ambito della chimica fotoredox.
Prodotti
Fotoreattore SynLED Parallel 2.0
Il fotoreattoreSynLED Parallel 2.0 è dotato di un blocco di reazione 4 x 4 illuminato dal basso da LED (365 nm o 450 nm). Questo reattore di nuova concezione incorpora una tecnologia di dissipazione del calore migliorata e una copertura dei LED al quarzo ad alte prestazioni, per proteggere la sorgente luminosa dai solventi, pur garantendo un'eccellente penetrazione della luce. Queste migliorie consentono di raggiungere livelli ancora più elevati di uniformità tra le diverse reazioni e i vari cicli.
Fotoreattore LightOx PhotoReact 365
Il fotoreattore da banco LightOx PhotoReact 365 utilizza luce UV diretta e stabile per la catalisi di reazioni fotochimiche e fotobiologiche. Il ricercatore ha il pieno controllo sull’intensità della luce, l’irradianza e la durata dell’irraggiamento, tutti parametri che sono monitorati mediante appositi sensori, per consentire risultati rapidi e riproducibili. Il reattore può essere usato con piastre multi-pozzetto di dimensioni standard o con singola piastra rotonda da 95 mm.
Fotoreattore Penn PhD M2
Il fotoreattore Penn PhD è un reattore completo per la catalisi fotoredox. Si tratta di uno strumento da banco che dispone di una sorgente di luce LED variabile (da 365 a 450 nm), rotazione meccanica e sistema di raffreddamento. Il reattore può alloggiare fiale di varie dimensioni, comprese fiale per gc e fiale da 4, 8, 20 e 40 mL.
Risorse sui prodotti
- Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Nicewicz Photoredox Catalysts for Anti-Markovnik
Explore our portfolio of photoexcitable acridinium salts to facilitate olefin hydrofunctionalization with complete anti-Markovnikov selectivity.
- Reducing Organic Photoredox Catalysts for Visible Light-Driven Polymer and Small Molecule Synthesis
Learn more about our phenoxazine and dihydrophenazine organic photoredox catalysts for photoredox catalysis.
- Scale-Up Guide: Photocatalysis Reaction
Read up on our general guidelines for scaling up photocatalysis reactions with our SynLed Parallel and Penn PhD photoreactors.
- Photoredox Iridium Catalyst for SET Cross-Coupling
Browse our selection of novel catalysts developed in collaboration with the Gary Molander Group for high-yielding SET reactions.
- Aldrichimica Acta 51.2
Read about the resurgence of electrochemical redox reactions in organic synthesis, conjunctive reagents in cross-coupling, and more in this issue.
- Aldrichimica Acta 52.1
Explore sustainable alternatives to precious-metal-based photoredox catalysts and titanium salalen catalysts in this issue.
- Aldrichimica Acta 54.1
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.
- Photoredox Catalysis Brochure